4-(Metilamino)benzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16971-25G
APOSOR16971-25GEA 128 EUR
APOSOR16971-25G
4-(Metilamino)benzonitrilo
4-(Metilamino)benzonitrilo
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Pto. de fusión: 87…91 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00016381
Núm. CAS: 4714-62-9