3,5-Di-terc-butilbenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16972-1G OR16972-25G OR16972-5G
APOSOR16972-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16972-1G APOSOR16972-25G APOSOR16972-5G
3,5-Di-terc-butilbenzaldehído
3,5-Di-terc-butilbenzaldehído
Formula: C₁₅H₂₂O
Pto. Ebullición: 130…132 °C/5mmHg
Pto. de fusión: 85…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026298
Núm. CAS: 17610-00-3