4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16973-1G OR16973-250MG OR16973-5G
APOSOR16973-1GEA 29 EUR
APOSOR16973-1G APOSOR16973-250MG APOSOR16973-5G
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid 98%
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₅IN₂O₂
Pto. de fusión: 241…242 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00461121
Núm. CAS: 75092-30-7