(Yodometil)ciclopentano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR16976-1G OR16976-250MG
APOSOR16976-1GEA 55.1 EUR
APOSOR16976-1G APOSOR16976-250MG
(Yodometil)ciclopentano 98%
(Yodometil)ciclopentano
Formula: C₆H₁₁I
Pto. Ebullición: 156…158 °C
Densidad: 1,604 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03453190
Núm. CAS: 27935-87-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III