Ácido 5-metil-2-furoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Methylfuran-2-carboxylic acid
OR16977-25G OR16977-100G
APOSOR16977-25GEA 172 EUR
APOSOR16977-25G APOSOR16977-100G
Ácido 5-metil-2-furoico 98%
Ácido 5-metil-2-furoico
Formula: C₆H₆O₃
Pto. de fusión: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00092359
Núm. CAS: 1917-15-3