4(3H)-Pyrimidinone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16979-5G OR16979-25G OR16979-100G OR16979-500G OR16979-1KG
APOSOR16979-5GEA 21.9 EUR
APOSOR16979-5G APOSOR16979-25G APOSOR16979-100G APOSOR16979-500G APOSOR16979-1KG
4(3H)-Pyrimidinone 98%
4(3H)-Pyrimidinone
Formula: C₄H₄N₂O
Pto. de fusión: 166…169 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006664
Núm. CAS: 4562-27-0
EINECS: 224-932-4