3-Amino-o-cresol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16980-1G OR16980-5G
APOSOR16980-1GEA 0 EUR
APOSOR16980-1G APOSOR16980-5G
3-Amino-o-cresol
3-Amino-o-cresol
Formula: C₇H₉NO
Pto. de fusión: 129…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007787
Núm. CAS: 53222-92-7