2-Nitro-m-toluidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methyl-2-nitroaniline
OR16981-1G OR16981-25G OR16981-5G
APOSOR16981-1GEA 26.1 EUR
APOSOR16981-1G APOSOR16981-25G APOSOR16981-5G
2-Nitro-m-toluidine 97%
2-Nitro-m-toluidine
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,1500 g/mol
Pto. de fusión: 105 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00074851
Núm. CAS: 601-87-6