Carbonato de bis(4-nitrofenilo) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(4-nitrophenyl) carbonate
OR16983-100G OR16983-25G OR16983-500G
APOSOR16983-100GEA 49.3 EUR
APOSOR16983-100G APOSOR16983-25G APOSOR16983-500G
Carbonato de bis(4-nitrofenilo) 98%
Carbonato de bis(4-nitrofenilo)
Formula: C₁₃H₈N₂O₇
MW: 304.22 g/mol
Pto. de fusión: 136…139 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007322
Núm. CAS: 5070-13-3
EINECS: 225-775-4