4-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16985-100MG OR16985-1G OR16985-250MG
APOSOR16985-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR16985-100MG APOSOR16985-1G APOSOR16985-250MG
4-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
4-(Cyanomethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇NO₂
Pto. de fusión: 196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020382
Núm. CAS: 50685-26-2