Hydroxyterephthalic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16986-1G OR16986-5G OR16986-25G
APOSOR16986-1GEA 52.2 EUR
APOSOR16986-1G APOSOR16986-5G APOSOR16986-25G
Hydroxyterephthalic acid 97%
Hydroxyterephthalic acid
Formula: C₈H₆O₅
Pto. de fusión: 312…317 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835368
Núm. CAS: 636-94-2