Ácido α-bromo-o-toluico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido 2-(bromometil)benzoico
OR16987-1G OR16987-25G OR16987-5G
APOSOR16987-1GEA 58 EUR
APOSOR16987-1G APOSOR16987-25G APOSOR16987-5G
Ácido α-bromo-o-toluico 97%
Ácido α-bromo-o-toluico
Formula: C₈H₇BrO₂
Pto. de fusión: 145…150 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00090420
Núm. CAS: 7115-89-1
UN: 3261
ADR: 8,II