5,5-Dimethyl-1-pyrroline-N-oxide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: DMPO, 5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-oxide
OR16990-1G OR16990-5G OR16990-10G
APOSOR16990-1GEA 29 EUR
APOSOR16990-1G APOSOR16990-5G APOSOR16990-10G
5,5-Dimethyl-1-pyrroline-N-oxide 97%
5,5-Dimethyl-1-pyrroline-N-oxide
Formula: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Pto. Ebullición: 78 °C/1,4mmHg
Pto. de fusión: 25…29 °C
Densidad: 1,015 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005279
Núm. CAS: 3317-61-1
EINECS: 222-011-1