2-Bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR16993-1G
OR16993-5G
APOSOR16993-1GEA
120
EUR
APOSOR16993-1G
APOSOR16993-5G
2-Bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid 96%
2-Bromo-3,5-dichloroisonicotinic acid
Formula:
C₆H₂BrCl₂NO₂ Pto. de fusión: 200…202 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03411637 Núm. CAS: 343781-56-6 |