1,3-Dibromoacetona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dibromopropan-2-one
OR16995-1G OR16995-5G OR16995-10G
APOSOR16995-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16995-1G APOSOR16995-5G APOSOR16995-10G
1,3-Dibromoacetona 95%
1,3-Dibromoacetona
Formula: BrH₂CC(O)CH₂Br
MW: 215.87 g/mol
Pto. Ebullición: 97…98 °C/21mmHg
Pto. de fusión: 28
Densidad: 2.12 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013540
Núm. CAS: 816-39-7
EINECS: 212-430-8
UN: 1760
ADR: 8 II