5-Bromo-3-chloropyridine-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-3-chloropicolinic acid
OR16996-1G OR16996-5G OR16996-25G
APOSOR16996-1GEA 21.9 EUR
APOSOR16996-1G APOSOR16996-5G APOSOR16996-25G
5-Bromo-3-chloropyridine-2-carboxylic acid 97%
5-Bromo-3-chloropyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827552
Núm. CAS: 1189513-51-6