4,6-Dihydroxynicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Hydroxy-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR16997-1G OR16997-5G
APOSOR16997-1GEA 66.7 EUR
APOSOR16997-1G APOSOR16997-5G
4,6-Dihydroxynicotinic acid
4,6-Dihydroxynicotinic acid
Formula: C₆H₅NO₄
MW: 155,11 g/mol
Pto. de fusión: 309…311 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234168
Núm. CAS: 5466-62-6