2,5-Dicloropirazina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR16998-1G OR16998-250MG
APOSOR16998-1GEA 63.8 EUR
APOSOR16998-1G APOSOR16998-250MG
2,5-Dicloropirazina
2,5-Dicloropirazina
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04117886
Núm. CAS: 19745-07-4