3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR17-1G OR17-250MG
APOSOR17-1GEA 139 EUR
APOSOR17-1G APOSOR17-250MG
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09860599
Núm. CAS: 59843-69-5