3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Chloroxynil
OR17010-1G OR17010-5G
APOSOR17010-1GEA 62.5 EUR
APOSOR17010-1G APOSOR17010-5G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile 97%
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188,01 g/mol
Pto. de fusión: 143…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002177
Núm. CAS: 1891-95-8