Trimetilsilano 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR17012-25G OR17012-5G
APOSOR17012-25GEA 632 EUR
APOSOR17012-25G APOSOR17012-5G
Trimetilsilano 99.99%
Trimetilsilano
Formula: C₃H₁₀Si
Pto. Ebullición: 6,7 °C
Pto. de fusión: –135,9 °C
Densidad: 0,634 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039791
Núm. CAS: 993-07-7
UN: 3161
ADR: 2.1,