1-Metoxiciclohexa-1,4-dieno, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17014-5G OR17014-1G
APOSOR17014-5GEA 897 EUR
APOSOR17014-5G APOSOR17014-1G
1-Metoxiciclohexa-1,4-dieno, grado técnico
1-Metoxiciclohexa-1,4-dieno
Formula: C₇H₁₀O
Pto. Ebullición: 148…150 °C
Densidad: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001536
Núm. CAS: 2886-59-1
EINECS: 220-747-8
UN: 1993
ADR: 3,III