trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: trans-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
OR17015-1G OR17015-25G OR17015-5G
APOSOR17015-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17015-1G APOSOR17015-25G APOSOR17015-5G
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Formula: C₈H₁₈N₂
MW: 142,24 g/mol
Pto. Ebullición: 78…80 °C/18mmHg
Densidad: 0,902 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001702
Núm. CAS: 67579-81-1
UN: 2735
ADR: 8,II