3-Bromo-p-cresol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17017-1G OR17017-25G OR17017-5G
APOSOR17017-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17017-1G APOSOR17017-25G APOSOR17017-5G
3-Bromo-p-cresol 98%
3-Bromo-p-cresol
Formula: C₇H₇BrO
Pto. de fusión: 54…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08273793
Núm. CAS: 60710-39-6