3-Amino-4-nitrobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR17019-1G OR17019-5G
APOSOR17019-1GEA 36.4 EUR
APOSOR17019-1G APOSOR17019-5G
3-Amino-4-nitrobenzoic acid
3-Amino-4-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₆N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01806270
Núm. CAS: 6968-22-5