4-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1702-1G OR1702-5G
APOSOR1702-1GEA 111 EUR
APOSOR1702-1G APOSOR1702-5G
4-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
4-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161.1574 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05864721
Núm. CAS: 81779-27-3