4-Bromo-1-indanone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17021-100G OR17021-25G OR17021-5G
APOSOR17021-100GEA 0 EUR
APOSOR17021-100G APOSOR17021-25G APOSOR17021-5G
4-Bromo-1-indanone
4-Bromo-1-indanone
Formula: C₉H₇BrO
Pto. Ebullición: 125 °C/1,5mmHg
Pto. de fusión: 95…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01719772
Núm. CAS: 15115-60-3