4-Amino-5-bromo-2-cloropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Bromo-2-cloro-4-piridilamina
OR17025-500MG OR17025-2.5G OR17025-10G OR17025-25G
APOSOR17025-500MGEA 72.7 EUR
APOSOR17025-500MG APOSOR17025-2.5G APOSOR17025-10G APOSOR17025-25G
4-Amino-5-bromo-2-cloropiridina
4-Amino-5-bromo-2-cloropiridina
Formula: C₅H₄BrClN₂
Pto. de fusión: 127…129 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09037459
Núm. CAS: 857730-21-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III