Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate
OR17032-1G OR17032-5G OR17032-25G
APOSOR17032-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17032-1G APOSOR17032-5G APOSOR17032-25G
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate 98%
Methyl-2-oxo-2H-pyran-3-carboxylate
Formula: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Pto. Ebullición: 146…148 °C/0,75mmHg
Pto. de fusión: 75…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075443
Núm. CAS: 25991-27-9