tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-2-methyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)-2-methyl-1H-indole-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1H-indole, N-BOC protected
OR1704-1G OR1704-5G
APOSOR1704-1GEA 27.7 EUR
APOSOR1704-1G APOSOR1704-5G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-2-methyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-2-methyl-1H-indole-1-carboxylate
Formula: C₁₅H₁₉NO₃
MW: 261,3163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05864723
Núm. CAS: 914349-13-6