2,4-Dibromo-1,3,5-trimetilbenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4-Dibromo-1,3,5-trimethylbenzene
OR17043-25G OR17043-5G
APOSOR17043-25GEA 31.9 EUR
APOSOR17043-25G APOSOR17043-5G
2,4-Dibromo-1,3,5-trimetilbenceno
2,4-Dibromo-1,3,5-trimetilbenceno
Formula: C₉H₁₀Br₂
MW: 277.99 g/mol
Pto. Ebullición: 278…279 °C
Pto. de fusión: 61…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013525
Núm. CAS: 6942-99-0
EINECS: 230-100-1