1-Iodonaftaleno 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17044-100G OR17044-25G OR17044-5G
APOSOR17044-100GEA 165 EUR
APOSOR17044-100G APOSOR17044-25G APOSOR17044-5G
1-Iodonaftaleno 97+%
1-Iodonaftaleno
Formula: C₁₀H₇I
Pto. Ebullición: 302…305 °C
Pto. de fusión: 44443 °C
Densidad: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003876
Núm. CAS: 90-14-2