Methyl-2-bromo-6-methylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17046-1G OR17046-5G
APOSOR17046-1GEA 0 EUR
APOSOR17046-1G APOSOR17046-5G
Methyl-2-bromo-6-methylbenzoate
Methyl-2-bromo-6-methylbenzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09260938
Núm. CAS: 99548-56-8