Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17048-10G OR17048-1G OR17048-5G
APOSOR17048-10GEA 0 EUR
APOSOR17048-10G APOSOR17048-1G APOSOR17048-5G
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 97%
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II)
Formula: C₃₂H₅₆Cl₂N₂P₂Pd
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09265123
Núm. CAS: 887919-35-9