4-Amino-1H-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17050-1G OR17050-250MG
APOSOR17050-1GEA 69.6 EUR
APOSOR17050-1G APOSOR17050-250MG
4-Amino-1H-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-Amino-1H-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₂H₁₅N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11052618
Núm. CAS: 801315-74-2