tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 6-amino-1H-indazole-1-carboxylate, 6-Amino-1H-indazole, N1-BOC protected
OR17051-1G OR17051-250MG
APOSOR17051-1GEA 29 EUR
APOSOR17051-1G APOSOR17051-250MG
tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl-6-amino-1H-indazole-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₅N₃O₂
MW: 233,27 g/mol
Pto. de fusión: 171…172 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04114657
Núm. CAS: 219503-81-8