4-Amino-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
OR17054-1G OR17054-5G
APOSOR17054-1GEA 78.3 EUR
APOSOR17054-1G APOSOR17054-5G
4-Amino-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
4-Amino-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₅IN₄
MW: 260,04 g/mol
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13619882
Núm. CAS: 163622-50-2