1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Deazahypoxanthine
OR17055-1G OR17055-5G
APOSOR17055-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17055-1G APOSOR17055-5G
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one 95+%
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one
Formula: C₆H₅N₃O
MW: 135,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08234923
Núm. CAS: 3680-71-5