2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17058-1G OR17058-250MG OR17058-5G
APOSOR17058-1GEA 161 EUR
APOSOR17058-1G APOSOR17058-250MG APOSOR17058-5G
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Formula: C₆H₆N₄O
Pto. de fusión: 323…324 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09033259
Núm. CAS: 7355-55-7