4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, 6-Amino-7-deazapurine
OR17059-5G
APOSOR17059-5GEA 31.9 EUR
APOSOR17059-5G
4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₆N₄
MW: 134,142 g/mol
Pto. de fusión: 257…262 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01686848
Núm. CAS: 1500-85-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III