p-Toluonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Metilbenzonitrilo, 4-Metilbenzonitrilo
OR1709-1KG OR1709-250G OR1709-50G
APOSOR1709-1KGEA 377 EUR
APOSOR1709-1KG APOSOR1709-250G APOSOR1709-50G
p-Toluonitrilo 97%
p-Toluonitrilo
Formula: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Pto. Ebullición: 217 °C
Pto. de fusión: 26…28 °C
Densidad: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001827
Núm. CAS: 104-85-8