4-Bromopiridina-2-carbonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-cyanopyridine
OR17101-100G OR17101-5G OR17101-25G
APOSOR17101-100GEA 928 EUR
APOSOR17101-100G APOSOR17101-5G APOSOR17101-25G
4-Bromopiridina-2-carbonitrilo 98%
4-Bromopiridina-2-carbonitrilo
Formula: C₆H₃BrN₂
Pto. de fusión: 87…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04065805
Núm. CAS: 62150-45-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III