Isoquinoline-7-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Aminoisoquinoline, Isoquinolin-7-amine
OR17108-1G
APOSOR17108-1GEA 63.8 EUR
APOSOR17108-1G
Isoquinoline-7-amine
Isoquinoline-7-amine
Formula: C₉H₈N₂
MW: 144,1700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08669932
Núm. CAS: 23707-37-1