4-Amino-3-hydroxybenzenesulphonic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17109-1G OR17109-500MG
APOSOR17109-1GEA 671 EUR
APOSOR17109-1G APOSOR17109-500MG
4-Amino-3-hydroxybenzenesulphonic acid 95+%
4-Amino-3-hydroxybenzenesulphonic acid
Formula: C₆H₇NO₄S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD14560533
Núm. CAS: 2592-14-5