4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR17110-1G OR17110-250MG
APOSOR17110-1GEA 91.5 EUR
APOSOR17110-1G APOSOR17110-250MG
4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene 95+%
4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene
Formula: C₇H₅Br₂I
Pto. Ebullición: 335 °C/760mmHg
Pto. de fusión: 83…85 °C
Pto. de inflamación: 156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025360
Núm. CAS: 495414-06-7
UN: 1759
ADR: 8,III