3-Bromo-5-nitropyridin-4-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-3-bromo-5-nitropyridine
OR17112-1G OR17112-25G OR17112-5G
APOSOR17112-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17112-1G APOSOR17112-25G APOSOR17112-5G
3-Bromo-5-nitropyridin-4-amine 97%
3-Bromo-5-nitropyridin-4-amine
Formula: C5H4BrN3O2
MW: 218,0100 g/mol
Pto. de fusión: 179…181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646057
Núm. CAS: 89284-05-9