2-Cloro-4-etilpirimidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17114-1G OR17114-5G
APOSOR17114-1GEA 219 EUR
APOSOR17114-1G APOSOR17114-5G
2-Cloro-4-etilpirimidina 98%
2-Cloro-4-etilpirimidina
Formula: C₆H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699651
Núm. CAS: 188707-99-5