2-Bromo-5-iodonitrobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-Iodo-2-nitrobenzene
OR17118-1G OR17118-5G
APOSOR17118-1GEA 37.7 EUR
APOSOR17118-1G APOSOR17118-5G
2-Bromo-5-iodonitrobenzene 97%
2-Bromo-5-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₃BrINO₂
MW: 327,9000 g/mol
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12547765
Núm. CAS: 713512-18-6