1,4-Dibromobenceno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17127-1KG OR17127-250G OR17127-2KG
APOSOR17127-1KGEA 33.5 EUR
APOSOR17127-1KG APOSOR17127-250G APOSOR17127-2KG
1,4-Dibromobenceno 99%
1,4-Dibromobenceno
Formula: C₆H₄Br₂
MW: 235,91 g/mol
Pto. Ebullición: 219…220 °C
Pto. de fusión: 83…90 °C
Densidad: 1,841 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000089
Núm. CAS: 106-37-6
EINECS: 203-390-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III