4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR17128-1G OR17128-250MG
APOSOR17128-1GEA 212 EUR
APOSOR17128-1G APOSOR17128-250MG
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Formula: C₈H₁₂N₂O₂·2HCl
Pto. de fusión: 266…268 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190674
Núm. CAS: 131076-14-7